Merck
EP5820769009
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 cryotube, pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
capacity 1 cryotube
包裝
pack of 4
製造商/商標名
Eppendorf® 5820769009 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG