特点
Holds 12 x 3-15 mL tubes
包装
set of 2 pieces
制造商/商品名称
Eppendorf® 5810753007
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 250 mL rectangular buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG