主要文件
EP5810745004
Eppendorf® Adapter
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5810745004
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 500 mL rectangular buckets
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)