主要文件
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.78
特点
holds 50 ml Falcon
包装
pack of 8 pieces
制造商/商品名称
Eppendorf® 5804728009
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)