主要文件
EP5702724009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
Holds 9 - 15 mL tubes
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5702724009
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)