主要文件
EP5702000010
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161701
NACRES:
NB.78
AC/DC输入
230 V AC, Schuko plug
特点
CE compliant
w/o rotor
制造商/商品名称
5702000010
Eppendorf® 5702000010
Eppendorf®
参数
3000 × g
4400 rpm
技术
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)