主要文件
EP5495504109
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
别名:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103913
NACRES:
NB.15
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5495504109
相容性
used with centrifuge 5425 R
一般描述
Rotor lid, for rotor FA-24x2-PTFE, incl. 1 seal, Centrifuge 5425/R
应用
CENTRIFUGATION
特点和优势
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)