主要文件
EP5492008810
Eppendorf® Buckets
fitting rotors A-12-11 & A-8-11, set of 8 pieces
别名:
Eppendorf® Buckets
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
NACRES:
NB.82
特点
fitting rotors A-12-11 & A-8-11
包装
set of 8 pieces
制造商/商品名称
5492008810
Eppendorf® 5492008810
Eppendorf®
技术
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Buckets for Eppendorf centrifuge buckets.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)