主要文件
EP5427719008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103913
NACRES:
NB.82
物料
aluminum
特点
aerosol-tight
制造商/商品名称
Eppendorf® 5427719008 (EU)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5430 R
for use with 5430
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)