主要文件
EP5424701000
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11-Special
aerosol tight, coated
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103913
NACRES:
NB.82
特点
aerosol tight, coated
制造商/商品名称
5424701000
Eppendorf® 5424701000
Eppendorf®
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5424 R
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)