主要文件
EP5424700004
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-Special
incl. lid, aerosol tight, coated
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
特点
to hold 24 x 1.5/2.0 ml tubes
incl. lid, aerosol tight, coated
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5424700004
参数
15,000 max. RCF (21,130 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5424/5424R
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)