Merck
EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
别名:
Racks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
特点
to hold 8 x 5-15 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5353040148
一般描述
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)