主要文件
EP4921608000
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
fixed, size 500 μL, color code: blue
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
特点
color code: blue
fixed
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 4921608000
尺寸
500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ejector sleeves for single channel pipettes
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)