主要文件
EP3880000160
Eppendorf® IsoPack and IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102404
特点
Holds 0.5 ml tubes
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 3880000160
参数
(0 °C)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)