主要文件
EP022638955
Adapter for Eppendorf® A-2-MTP Rotor
holds 1 x 384-well PCR plate, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
特点
holds 1 x 384-well PCR plate
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638955 (NA)
技术
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with A-2-DWP-AT
for use with A-2-DWP
for use with A-4-62-MTP
for use with Rotors A-4-81 MTP/Flex
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)