主要文件
EP022637436
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity 100 mL, rectangular, pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
物料
rectangular
包装
pack of 4
制造商/商品名称
Eppendorf® 022637436 (NA)
技术
centrifugation: suitable
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)