主要文件
EP022637207
Rotor for Eppendorf ®5804/5804R and 5810/5810R Centrifuges
F-34-6-38, non aerosol tight, lid
别名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
lid
to hold 6 x 85 mL tubes
F-34-6-38, non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 002637207 (North America)
参数
12000 ( 11,000) max. RCF (18,514 xg (15,557 xg )) (Model 5810 (model 5804/5804 R/5810))
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R and 5810/5810R
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)