物料
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
无菌性
non-sterile
特点
graduations
neck thread Push fit
包装
pack of 250 ea (5 x 50EA)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030108051
技术
PCR: suitable
容量
1.5 mL
吸附类型
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
最大限度回收核酸。 Eppendorf LoBind 管大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子。样品制备和长期储存珍贵核酸的理想解决方案
特点和优势
- Eppendorf® LoBind材料可确保优化的样本回收率,以改善测定结果。
- 无表面涂层(例如硅胶),以最大程度地减少样本干扰的风险。
- 批认证的PCR清洁纯度等级:不含人DNA、DNase、RNase和PCR抑制剂。
- 可提供试管形式,以方便放大。
- 精确的盖子密封可最大限度地降低管式蒸发率。
- 分子生物学应用的额定离心速度为30,000 × g。
大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG