主要文件
EP0030075030
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
材料
yellow (Tray)
無菌
sterile
特點
DNase free
包裝
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030075030
長度
(53 mm)
最大體積
200 μL
尺寸
(2-200 μL)
容積
2—200 μL
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)