esiRNA cDNA靶序列
CTGGAGGTTTCAGCAAGAGGTGGAGGAATGGGAGGAAGAACAGTCCTGTAAGATCCCACAGATGGAGTCCTCCCCGAACTCTTCCTCACAGGATTTCTCCACATCACAAGAGTCTCCAGCAGTGTCCTCTCATGAGGTCCGATGCTTGTCTTCTGAGCATGCTGTGATTGCAAAAGAACAGACTGCCCAGGCAATTGCCAACACAGCTCATGCCTACGAGAAGAGTGGTGTAGAAGCAGCCTTGAGTGAGGCATTTCATGAGGAGTACTCCAGGCTCTATCAGCTTGCCAAAGAGACACCCACCTCTCACAGTGACCCTCGCCTTCAGCATGTTCTTGTCTACTTTTTCCAAAATGAAGCACCCAAGAGGGTAGTAGAACGGACCCTTCTGGAACAGTTTGCGGATAGAAACCTTAGCTATGATGAGAGATCTATCAGTATCATGAAGGTGGCTCAGGCCAAATTGATGGAAATTGGTCCAGATGACATGAACATGGAAGAGTATAAGAGGTGGCATGAAGATTATAGTCTGTTCCGAAAGGTGTCTGTG
基因组数据库 |小鼠登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
mouse ... USP28(235323) , Usp28(235323)