esiRNA cDNA 標靶序列
GCCCGTTGAAGGAAGATACATGTTGTCAGGTGGCTCCGATGGCGTGGTTGTACTCTATGACCTTGAGAACGCCAGCAGACAGCCCCATTACACATGTAAAGCAGTGTGTTCCGTTGGCAGAAGCCATCCCGATGTTCACAAATACAGCGTGGAGACTGTTCAGTGGTATCCTCATGACACTGGCATGTTCACATCCAGCTCATTTGATAAAACTCTGAAAGTGTGGGATACAAACACATTGCAGGCTGCAGATGTGTTTAATTTTGAGGAAACAGTTTACAGTCATCACATGTCCCCAGCAGCCACCAAGCACTGTCTGGTAGCAGTTGGAACAAGAGGACCCAAGGTACAACTTTGTGACTTAAAGTCTGGATCCTGTTCTCACATTCTACAGGGTCACAGACAGGAAATCTTGGCAGTTTCCTGGTCACCACGCCATGACTATATCTTGGCAACAGCAAGTGCTGACAGTAGAGTAAAATTATGGGATGTGAGAAGAGCGTCAGGATGCTTGCTTACTCTTGACCAGCATAATGGGAAAAAGTCACAAGCTGCTGAATCAGCAAACACTGCTCACAATGGG
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... ERCC8(71991) , Ercc8(71991)