esiRNA cDNA靶序列
GGAGCTGATCTCCTGACTGGCCATGGCCTCGGTTCTGGATCATCTCTCACATTTTGGTTCCCTTCTCTGACACTGAGCCTTTACTGCTGGCTTGTTCTCGGTAGCCACCGAAAAGTCACCGTGACTCTCCAAGACTGCACATTATAATTTGGTCCGCATCCCCTGGGCCTTCTTACTAGGGTTATTCCTATTTTTCAGACTGATTGTTCAGAACTTGTTTTCTTCATAAGAACCTTCGGCTTGACTCAGTTTCCCCACTTTCTCGGCAGCTGCTGTCTTCTTGTAGTCCTAGTTGTAAGTGGGTTCACACACTCTATCCCACATCCTGTACTCTGGACTCATCACCAAGACTCATTACTCTTTTTCACTGAGTCTTTTTGTTTTGTTCTTGACCTTGCTGTGTAAGGAAGGAAAGATGCCTCAAA
基因组数据库 |小鼠登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
mouse ... MIXL1(27217) , Mixl1(27217)