esiRNA cDNA靶序列
AGCTCAGGGTTGAAGCTTTGAGAGAAGCAGCAACTGCTGTTGAGCAAGAGAAAGAAATCCTTCTGGAAATGATCCACAGTATCCAAAATAGCCAGGACATGAGGCAGATCAGTGACGGAGAAAGAGAAGAATTAAATCTGACTGCAAACCGTTTGATGGGAAGAACTCTCACCGTTGAAGTGTCAGTAGAAACAATTAGAAACCCCCAGCAGCAAGAATCCCTAAAGCATGCCACAAGGATTATTGATGAGGTGGTCAATAAGTTTCTGGATGATTTGGGAAATGCCAAGAGTCATTTAATGTCGCTCTACAGTGCATGTTCATCTGAGGTGCCACATGGGCCAGTTGATCAGAAGTTTCAATCCATAGTAATTGGCTGTGCTCTTGAAGATCAGAAGAAAATTAAGAGAAGATTAGAGACTCTGCTTAGAAATATTGAAAACTCTGACAAGGCCATCAAGCTATTAGAGCATTCTAAAGGAGCTGGTTCCAAAACTCTGCAACAAAATGCTGAAAGCA
基因组数据库 |人类登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
human ... BAG2(9532) , BAG2(9532)
一般描述
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。