esiRNA cDNA靶序列
GCCCTAGGTGGGAAAAGAACTGGCTGTGACCTTTGCCCTGACCTGGAAGGGCCCAGCCTTGGGCTGAATGGCAGCACCCACGCCCGCCCGTCCGGTGCTGACCCACCTGCTGGTGGCTCTCTTCGGCATGGGCTCCTGGGCTGCGGTCAATGGGATCTGGGTGGAGCTACCTGTGGTGGTCAAAGAGCTTCCAGAGGGTTGGAGCCTCCCCTCTTACGTCTCTGTGCTTGTGGCTCTGGGGAACCTGGGTCTGCTGGTGGTGACCCTCTGGAGGAGGCTGGCCCCAGGAAAGGACGAGCAGGTCCCCATCCGGGTGGTGCAGGTGCTGGGCATGGTGGGCACAGCCCTGCTGGCCTCTCTGTGGCACCATGTGGCCCCAGTGGCAGGACAGTTGCATTCTGTGGCCTTCTTAGCACTGGCCTTTGTGCTGGCACTGGCATGCTGTGCCTCGAATGTCACTTTCCTGCCCTTCTTGAGCCACCTGCCACCTCGCTTCTTACGGTCATTCTTCCTGGGTCAAGG
基因组数据库 |人类登记号
NCBI登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
human ... SLC52A2(79581) , GPR172A(79581)
一般描述
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。
法律信息
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Noémie Michel et al.
Biological chemistry, 395(9), 1015-1025 (2014-03-20)
The dysregulated expression of kallikrein-related peptidase 6 (KLK6) is involved in non-small cancer (NSCLC) cell growth. However, the mechanism that sustains KLK6 signaling remains unknown. We used an isogenic non-small cell lung cancer (NSCLC) cell model system to demonstrate that