Merck
EHU003251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DMKN
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
价格与库存信息目前不能提供
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
AGCTGGGTTTCATCAACTGGGATGCCATAAACAAGAACCAGGTCCCGCCCCCCAGCACCCGAGCCCTCCTCTACTTCAGCCGACTCTGGGAGGATTTCAAACAGAACACTCCTTTCCTCAACTGGAAAGCAATTATTGAGGGTGCGGACGCGTCATCACTGCAGAAACGTGCAGGCAGAGACGATCAGAACTACAATTACAACCAGCATGCGTATCCCACTGCCTATGGTGGGAAGTACTCAGTCAAGACCCCTGCAAAGGGGGGAGTCTCACCTTCTTCCTCGGCTTCCCGGGTGCAACCTGGCCTGCTGCAGTGGGTGAAGTTTTGGTAGGCAATTTCTTGCAACCACCACCGAGGCCCCGAAAAGCACTGGTCGTCAGGGAGCTCCTCCCCTTGGCCCCCAGCCTGTGCCAGCCCTGGCCCGGCTGCCACACCTCTGTTTCCTAGGCTGGGGACCCAGCTTGTCTCTCCTTGTTTCTTCCCACTGCACTGTGGTGCTTCAGTGGCCACCAGCCTCGTCACATACACCAGCATCTTTCTGTACCTCCTCCCTTTGGTG
Ensembl | 人類登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
EHU067521EHU120621EHU147041
Ensembl | human accession no.
ENSG00000161249
Ensembl | human accession no.
ENSG00000120334
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183172
Ensembl | human accession no.
ENSG00000143252
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... DMKN(93099), DMKN(93099)
Gene Information
human ... CENPL(91687), CENPL(91687)
Gene Information
human ... SMDT1(91689), C22orf32(91689)
Gene Information
human ... SDHC(6391), SDHC(6391)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_001035516, NM_033317
NCBI accession no.
NM_033319
NCBI accession no.
NM_033318
NCBI accession no.
NM_001035511
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
需要 COA 样本?
这是一份质检报告(COA)样本,并不代表该特定产品的最新生产批次。