Key Documents
E7763
Sigma-Aldrich
β-Estradiol 3-glycidyl ether
别名:
3-(2,3-Epoxypropoxy)-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H28O3
分子量:
328.45
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-21-9-8-17-16-5-3-14(23-11-15-12-24-15)10-13(16)2-4-18(17)19(21)6-7-20(21)22/h3,5,10,15,17-20,22H,2,4,6-9,11-12H2,1H3/t15?,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI 密鑰
RBGCCCXOAAJQHS-GHBHFERXSA-N
應用
Activated estradiol derivative useful for preparing estradiol conjugates.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges