Merck
E5626
Sigma-Aldrich
三氧化二铕
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
别名:
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Eu2O3
CAS号:
分子量:
351.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
密度
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
InChI 密鑰
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2