Merck
E4761
Sigma-Aldrich
Estriol 16,17-diacetate
别名:
1,3,5(10)-Estratrien-3,16α,17β-triol 16,17-diacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H28O5
CAS号:
分子量:
372.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(C)=O