Merck
E4625
Sigma-Aldrich
16,17-Epoxy-21-acetoxypregnenolone
≥98%
别名:
16α,17α-Epoxy-3β,21-dihydroxy-5-pregnen-20-one 21-acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H32O5
CAS号:
分子量:
388.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥98%
SMILES字符串
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O5/c1-13(24)27-12-19(26)23-20(28-23)11-18-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)17(16)7-9-22(18,23)3/h4,15-18,20,25H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,20+,21-,22-,23+/m0/s1
InChI key
ZGLUWNAFPZDBGF-QJZOTDIVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)