Merck
E1129
Sigma-Aldrich
1,2-二甲氧基乙烷
别名:
1,2-二甲氧基乙烷, mono-Glyme, 乙二醇二甲醚, 单甘醇二甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
蒸汽密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
48 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
396 °F
expl. lim.
10.4 %
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup