Merck
E008906
Sigma-Aldrich
硫酸葡聚糖 钠盐 来源于明串珠菌
for molecular biology, average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
for molecular biology
形狀
powder
分子量
average Mw >500,000 (dextran starting material)
包含
0.5-2% phosphate buffer
存貨情形
available only in China
溶解度
H2O: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 2