Merck
D9129
Sigma-Aldrich
DNP-DL-glutamic acid
别名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-DL-glutamic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11N3O8
CAS号:
分子量:
313.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3