Merck
D8911
Sigma-Aldrich
双丙酮-D-甘露糖
别名:
2,3:5,6-二异亚丙基-D-甘露糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O6
CAS号:
分子量:
260.28
Beilstein:
84382
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
mp
125-126 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
InChI 密鑰
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
糖苷酶抑制剂合成过程中的手性中间体。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Fleet, G.W.J., et al.
Tetrahedron Letters, 44, 2649-2649 (1988)