Merck
D8759
Sigma-Aldrich
正癸基乙酸酯
≥99% (GC)
别名:
乙酸癸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2(CH2)9CH3
CAS号:
分子量:
200.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥99% (GC)
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N