Merck
D8754
Sigma-Aldrich
N,S-Di(DNP)-L-cysteine
≥95% (TLC)
别名:
N,S-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-cysteine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H11N5O10S
CAS号:
分子量:
453.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (TLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(CSc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)Nc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3