Merck
D8538
Sigma-Aldrich
Deamino-Tyr-Tyr ethyl ester
别名:
DTE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H23NO5
分子量:
357.40
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCc2ccc(O)cc2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)