Merck
D8508
Sigma-Aldrich
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
别名:
1,3-Dipentadecanoylglycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H64O5
分子量:
540.86
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
≥99%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
质量
May contain a small amount of 1,2-isomer
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)