About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14N2O4
CAS号:
分子量:
298.29
Beilstein:
1545346
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
218-220 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N