Merck
D8138
Sigma-Aldrich
二亚胺代己二酸二甲酯 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
245.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI 密鑰
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3