Merck
D7924
SAFC
3-(二甲基氨基)丙腈
liquid
别名:
DMAPN
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH2CN
CAS号:
分子量:
98.15
Beilstein:
773779
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
颜色
yellow
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
沸点
171 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
InChI key
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
类似于TEMED的催化剂用于从过硫酸铵形成氧自由基。自由基可引起丙烯酰胺和双丙烯酰胺的聚合。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
145.4 °F - closed cup
闪点(°C)
63 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)