Merck
D6940
Sigma-Aldrich
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
别名:
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15N · HCl
分子量:
209.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
off-white
溶解度
H2O: soluble >20 mg/mL
應用
forensics and toxicology
veterinary
SMILES 字串
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI 密鑰
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Neuroprotectant; anti-apoptotic.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)