Merck
D6760
Supelco
二甲基黄
indicator
别名:
4-(二甲氨基)偶氮苯, N,N-二甲基-4-(苯偶氮基)苯胺, 奶油黄, 甲基黄
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N=NC6H4N(CH3)2
CAS号:
分子量:
225.29
顏色索引編號:
11020
Beilstein:
746016
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161500
等級
indicator
技術
titration: suitable
mp
111 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
InChI 密鑰
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges