主要文件
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17N3O6
CAS号:
分子量:
311.29
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3