D6319
Anti-DCP2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti-DCP2 decapping enzyme homolog (S. cerevisiae), Anti-NUDT20, Anti-Nucleleoside diphosphate-linked moiety X motif 20, Anti-Nudix motif 20
About This Item
推荐产品
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
~1 mg/mL
技术
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 celle
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using lysaes of K-562 and Rat1 cells
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... DCP2(167227)
mouse ... Dcp2(20640)
rat ... Dcp2(291604)
一般描述
免疫原
应用
生化/生理作用
目标描述
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)