Merck
D5632
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-L-tyrosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9Br2NO3
CAS号:
分子量:
338.98
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)