Merck
D4770
Sigma-Aldrich
2′,3′-二脱氧胞苷 5′-三磷酸 三锂盐
≥85% (HPLC)
别名:
ddCTP-Li3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H16N3O12P3
CAS号:
分子量:
468.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
方案
≥85% (HPLC)
表单
solid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.3Li/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;;;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);;;/q;3*+1/p-3/t6-,8+;;;/m0.../s1
InChI key
RJTMIBUIHJOWRZ-WQPQHRBMSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Inhibitor of DNA polymerase I-catalyzed chain elongation.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)