Merck
D4376
Sigma-Aldrich
氯化氘 溶液
35% in D2O
别名:
盐酸-d 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DCl
CAS号:
分子量:
37.47
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
同位素纯度
99 atom % D
浓度
35% in D2O
质量偏移
M+1
SMILES字符串
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)