Merck
D4039
Sigma-Aldrich
N, N′-Diacetylchitobiitol
≥98% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H30N2O11
CAS号:
分子量:
426.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
方案
≥98% (HPLC)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)