Merck
D4014
Sigma-Aldrich
Diethyl formylsuccinate
~90% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O5
CAS号:
分子量:
202.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
~90% (TLC)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)CC(C=O)C(=O)OCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)