Merck
D3909
Sigma-Aldrich
cis-13,16,19-Docosatrienoic acid methyl ester
≥97.0% (capillary GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H40O2
分子量:
348.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (capillary GC)
表单
liquid
官能团
ester
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI key
RXNIYBHTXVTSAK-YSTUJMKBSA-N
包装
Sealed ampule
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)